Få mere at vide
Nalidixinsyrenatriumsalt, 98,1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442462 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442462 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11442462 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215172480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7225.00 DKK
    6879.96 DKK / 100g
    Spare 345.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 389-08-2
Molekylær formel C12H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 232.239
InChI nøgle MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic Acid Sodium Salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽98%
Mængde 100 g
Formel vægt 254.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic Acid Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic Acid Sodium Salt