Få mere at vide
Melford Nalidixinsyre Natriumsalt
Artikelnummer. 30018576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018576 5 g
30018575 25 g
30018574 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018576 Leverandør Melford Leverandørnr. N231005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Nalidixic Acid Sodium Salt er en forbindelse af bemærkelsesværdig betydning i mikrobiologi og farmaceutisk forskning.
Nalidixic Acid Sodium Salt er en forbindelse af bemærkelsesværdig betydning i mikrobiologi og farmaceutisk forskning. Denne natriumsaltformulering af nalidixinsyre er et værdifuldt værktøj til at undersøge bakterielle resistensmekanismer og udvikling af antibiotika.
I mikrobiologi er Nalidixic Acid Sodium Salt meget brugt til at studere bakterielle modtagelighed og resistensmønstre. Det tjener som et selektivt middel i mikrobiologiske dyrkningsmedier, der hæmmer væksten af modtagelige bakterier. Forskere bruger det til at vurdere effektiviteten af antibiotika og til at forstå de molekylære mekanismer bag bakteriel resistens, hvilket bidrager til vores forståelse af mikrobiel biologi og antibiotikaresistens.
Farmaceutiske forskere er også afhængige af Nalidixic Acid Sodium Salt til at udvikle nye antibiotika og optimere eksisterende. Dets brug som referencestandard i antimikrobiel testning hjælper med udviklingen af lægemidler, der kan bekæmpe nye antibiotika-resistente bakterier, en væsentlig udfordring i moderne medicin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic Acid Sodium Salt
CAS 5-8-3374
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H11N2NaO3