Få mere at vide
Nalidixsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17984186
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17984186 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17984186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3144.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nalidixsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid
CAS 389-08-2
Analyt- eller komponentnavne Nalidixic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H12 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-nafthyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 232.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 232,0848 g/mol