Få mere at vide
Nalidixic Acid Methyl Ester, Mikromol
Beskrivelse
Nalidixic Acid Methyl Ester, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalidixic Acid Methyl Ester |
| CAS | 63475-29-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nalidixic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl nalidixate, Nalidixic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-4-15-7-10(13(17)18-3)11(16)9-6-5-8(2)14-12(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| Vis mere |