Få mere at vide
Nalidixsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30459862
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459862 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459862 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3144.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid
CAS 389-08-2
Analyt- eller komponentnavne Nalidixic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H12 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-nafthyridin-3-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 232.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 232,0848 g/mol