Få mere at vide
Nalidixic Acid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10777024
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10777024 25 g Poly Bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10777024 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP90825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Nalidixic acid is an antibiotic that inhibits growth and reproduction primarily in gram-negative bacteria, with some effectiveness against gram-positive bacteria
  • Blocks DNA replication in susceptible bacteria by interfering with DNA gyrase activity
  • Can be used as a selective agent as some bacteria are resistant to nalixidic acid
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Smeltepunkt 225°C
Farve White
Tab ved tørring 0.5% max.
Smelteområde 225°C to 231°C
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C12H12N2O3
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6444
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
InChI nøgle MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 232.239
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Formel vægt 232.24
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .