Få mere at vide
Nalidixic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Nalidixic Acid Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalidixic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 33331-59-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nalidixic Acid Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nalidixic Acid Ethyl Ester, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-4-16-8-11(14(18)19-5-2)12(17)10-7-6-9(3)15-13(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(C)ccc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |