Få mere at vide
Nalidixic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051017
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051017 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051017 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3144.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nalidixic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic Acid Ethyl Ester
CAS 33331-59-8
Analyt- eller komponentnavne Nalidixic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nalidixic Acid Ethyl Ester, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O3/c1-4-16-8-11(14(18)19-5-2)12(17)10-7-6-9(3)15-13(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(C)ccc2C1=O
IUPAC navn ethyl 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.1161 g/mol