Få mere at vide
Nalidixsyre, 99%
Artikelnummer. 11446117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446117 25 g 25g
11436117 5 g 5g
11456117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25096.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.85 DKK
    839.65 DKK / 25g
    Spare 93.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232,239 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Nalidixinsyre er et syntetisk 1,8-naphthyridin antimikrobielt middel. Det bruges også som en hæmmer af bakteriel DNA-gyrase. Det spiller en vigtig rolle i behandlingen af urinvejsinfektioner forårsaget af modtagelige gram-negative mikroorganismer, herunder størstedelen af E. Coli, Enterobacter arter, Klebsiella arter og Proteus arter.
Opløselighed
Opløselig i diethylether, acetone, methylenchlorid, chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 389-08-2
Molekylær formel C12H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 232.239
MDL nummer MFCD00006884
InChI nøgle MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid
Smeltepunkt 228 °C til 230 °C
Mængde 25 g
Beilstein 750515
Merck Index 14,6359
Opløselighedsinformation Opløselig i diethylether, acetone, methylenchlorid, kloroform og methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 232.24
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid