Få mere at vide
Nalidixsyre, 99,5 %
Artikelnummer. 10711831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711831 25 g Glasflaske 25g
10373622 5 g Glasflaske 5g
10391564 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Nalixidsyre, eller nalixidin, CAS # 389-08-2, er et kinolon-antibiotikum, der bruges til at hæmme DNA-gyrase og forhindre celledeling. | CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Nalixidinsyre er en syntetisk quinolon, der er en monocarboxylsyre sammensat af 1,8-naphthyridin substitueret med carboxylsyre-, ethyl- og methylgrupper
•Nalixidinsyre er en DNA-gyrasehæmmer, der forhindrer DNA-syntese og efterfølgende celledelinger
Applikationer
•Nalixidinsyre er primært effektiv mod gram-negative bakterier
•Det kan være nyttigt til undersøgelser af bakteriel resistens og laboratorieforskning om lægemiddelallergier og krydsreaktivitet
•Nalixidinsyre er velegnet til højtydende væskekromatografi (HPLC) og relaterede biokemiske laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 389-08-2
Molekylær formel C12H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 232.24
MDL nummer MFCD00006884
InChI nøgle MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC navn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid
Navn note 99.5%
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225,0 °C til 231,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 25, V,7, 384
Merck Index 15, 6444
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (23 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkaliopløsninger, 35 mg/ml kloroform - 1,6 mg/ml toluen (23 °C), 1,3 mg/ml methanol - 0,9 mg/ml ethanol (23 °C), 0,1 mg/ml ether (23 °C)
Formel vægt 232.24
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .