Generel beskrivelse
•Nalixidinsyre er en syntetisk quinolon, der er en monocarboxylsyre sammensat af 1,8-naphthyridin substitueret med carboxylsyre-, ethyl- og methylgrupper
•Nalixidinsyre er en DNA-gyrasehæmmer, der forhindrer DNA-syntese og efterfølgende celledelinger
Applikationer
•Nalixidinsyre er primært effektiv mod gram-negative bakterier
•Det kan være nyttigt til undersøgelser af bakteriel resistens og laboratorieforskning om lægemiddelallergier og krydsreaktivitet
•Nalixidinsyre er velegnet til højtydende væskekromatografi (HPLC) og relaterede biokemiske laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalidixic acid |
| Navn note | 99.5% |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 225,0 °C til 231,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nalidixic acid
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .