Få mere at vide
Melford Nalidixinsyre
Artikelnummer. 30018582
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018582 5 g
30018581 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018582 Leverandør Melford Leverandørnr. N420005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Nalidixic Acid Sodium Salt er en kemisk forbindelse, der bruges på grund af dets antimikrobielle egenskaber og har forskellige anvendelser inden for mikrobiologi og farmaceutisk forskning.
Nalidixic Acid Sodium Salt er en kemisk forbindelse, der bruges på grund af dets antimikrobielle egenskaber og har forskellige anvendelser inden for mikrobiologi og farmaceutisk forskning. Nalidixinsyrenatriumsalt anvendes som referencestandard og selektivt middel i mikrobiologiske dyrkningsmedier. Det hæmmer væksten af modtagelige bakterier, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at studere bakteriel modtagelighed og resistensmønstre.
Forskere bruger det til at vurdere effektiviteten af antibiotika mod forskellige bakteriestammer, hvilket bidrager til vores forståelse af mikrobiel biologi og antibiotikaresistens.
I farmaceutisk forskning kan Nalidixic Acid Sodium Salt bruges som referencestandard for antibiotikatestning og formulering. Det understøtter udvikling og optimering af antibiotika og strategier til bekæmpelse af antibiotika-resistente bakterier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H12N2O3