Få mere at vide
Melford Nalidixinsyre
Beskrivelse
Nalidixic Acid Sodium Salt er en kemisk forbindelse, der bruges på grund af dets antimikrobielle egenskaber og har forskellige anvendelser inden for mikrobiologi og farmaceutisk forskning.
Forskere bruger det til at vurdere effektiviteten af antibiotika mod forskellige bakteriestammer, hvilket bidrager til vores forståelse af mikrobiel biologi og antibiotikaresistens.
I farmaceutisk forskning kan Nalidixic Acid Sodium Salt bruges som referencestandard for antibiotikatestning og formulering. Det understøtter udvikling og optimering af antibiotika og strategier til bekæmpelse af antibiotika-resistente bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalidixic Acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C12H12N2O3 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.