Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ EP Tox/TCLP-flaske med bred munding lavet med Teflon™ FEP, inkluderer PFA-foret lukning
Artikelnummer. 11399704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11399704 2.2 L Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11399704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21012200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5210.00 DKK
    4849.62 DKK / Pakke med 2
    Spare 360.38 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Teflon™ EP Tox/TCLP-flasker kan bruges ved høje og lave temperaturer til analyse af spormetaller og anvendelse med organiske opløsningsmidler.
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ en bredmundet EP Tox/TCLP-flaske lavet med Teflon™ FEP med PFA-foret lukning ved høje og lave temperaturer til analyse af spormetaller og anvendelse med organiske opløsningsmidler. Disse flasker tilbyder laboratorier et sikrere alternativ uden at gå på kompromis med nødvendig nøjagtighed og er specielt designet til US EPA Method 1311: Toxicity Characteristic Launching Program (TCLP).
  • Temperaturbestandig PTFE-harpiks FEP-flaske har bred åbning til test af store prøver
  • Autoklaverbar
  • Lækagetæt†
  • PTFE-harpiksbeklædte polypropylenkapsler inkluderede
Noter:
Afbryd trådene fuldstændigt, før du autoklaverer.
Disse tests, hvor man bruger andre væsker, giver muligvis ikke samme resultater. For at sikre sikker brug anbefales kunderne at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukkede under de forhold, de har planlagt anvendelse. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukkninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Indre 3,5 tommer
Diameter (engelsk) 4,7''
Diameter (metrisk) Indvendig 89 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon FEP
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje EP Tox/TCLP flaske
Lukningsfarve Hvid
Mund Brede
Højde (metrisk) 241 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Lukke liner Teflon
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Diameter (metrisk) 119 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Form Rund
Certificeringer/compliance Specifikt designet til U.S. EPA Metode 1311: Toxicity Characteristic Leaching Program (TCLP)
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud.