Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11739743
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11739743
Brand: Thermo Scientific™ 21180001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse gennemskinnelige, bredmundede krukker med lige sider, som tilbyder fremragende kemisk resistens.
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 1,4 tommer
Inkluderer Polypropylene Caps
Materiale PPCO
Hals-id (metrisk) 33 mm
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Vægt (metrisk) 20 g
Klarhed Gennemskinnelig
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 47 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Lukketype Kasket