Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Features:
- Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
- For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
- Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) | 1,4 tommer |
| Inkluderer | Polypropylene Caps |
| Materiale | PPCO |
| Hals-id (metrisk) | 33 mm |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Vis mere |