Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse gennemskinnelige, bredmundede krukker med lige sider, som tilbyder fremragende kemisk resistens.
Brand: Thermo Scientific™ 2118-0008
154.35 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Features:- Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
- For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
- Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Tekniske data
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
2,5 tommer | |
Polypropylene Caps | |
64 mm | |
6 | |
Gennemskinnelig | |
Rund | |
Ligesidet krukke | |
70 mm | |
Kasket |
250 mL | |
Gennemskinnelig | |
Fluid Transfer Closure DS2153-0700 | |
PPCO | |
36 | |
65 g | |
Brede | |
118 mm | |
4,7 tommer | |
64 mm |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1434118 | Overensstemmelsescertifikat | 07/08/2025 | 2118-0008 |
1432933 | Overensstemmelsescertifikat | 12/07/2025 | 2118-0008 |
1432468 | Overensstemmelsescertifikat | 05/07/2025 | 2118-0008 |
1428305 | Overensstemmelsescertifikat | 10/06/2025 | 2118-0008 |
1428546 | Overensstemmelsescertifikat | 06/05/2025 | 2118-0008 |