Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
GREENER_CHOICE
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse gennemskinnelige, bredmundede krukker med lige sider, som tilbyder fremragende kemisk resistens.
Brand:  Thermo Scientific™ 2118-0008
154.35 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10693311
  • 220.00 DKK / Pakke med 6
Labware Legends Promotion
Brug rabatkode 24083 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
8 oz., 250 ml
8 oz.
2,5 tommer
Polypropylene Caps
64 mm
6
Gennemskinnelig
Rund
Ligesidet krukke
70 mm
Kasket
250 mL
Gennemskinnelig
Fluid Transfer Closure DS2153-0700
PPCO
36
65 g
Brede
118 mm
4,7 tommer
64 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1434118 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato07/08/2025 Katalognummer2118-0008
Partinummer1432933 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato12/07/2025 Katalognummer2118-0008
Partinummer1432468 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato05/07/2025 Katalognummer2118-0008
Partinummer1428305 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/06/2025 Katalognummer2118-0008
Partinummer1428546 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/05/2025 Katalognummer2118-0008
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning > Capacity: 8 oz. (250mL); With white PP caps