Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
Artikelnummer. 10482931
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10482931 500 mL 120 mm Pakke med 6
10342951 15 mL 38 mm Pakke med 12
11739743 30 mL 43 mm Pakke med 12
10454631 60 mL 53 mm Pakke med 12
10077900 125 mL 70 mm Pakke med 12
10693311 250 mL 70 mm Pakke med 6
10473121 1000 mL 120 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10482931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21180016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.22 DKK
    307.77 DKK / Pakke med 6
    Spare 27.45 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse gennemskinnelige, bredmundede krukker med lige sider, som tilbyder fremragende kemisk resistens.
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 4.4 in.
Inkluderer Polypropylene Caps
Materiale PPCO
Hals-id (metrisk) 112 mm
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Vægt (metrisk) 0.13 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Mund Brede
Højde (metrisk) 88 mm
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Lukkestørrelse 120 mm
Diameter (metrisk) 112 mm
Lukketype Kasket
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Rund
Produkttype Ligesidet krukke