Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker med lukning
Artikelnummer. 10077900
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10077900 125 mL 70 mm Pakke med 12
10342951 15 mL 38 mm Pakke med 12
11739743 30 mL 43 mm Pakke med 12
10454631 60 mL 53 mm Pakke med 12
10693311 250 mL 70 mm Pakke med 6
10482931 500 mL 120 mm Pakke med 6
10473121 1000 mL 120 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10077900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21180004
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i disse gennemskinnelige, bredmundede krukker med lige sider, som tilbyder fremragende kemisk resistens.
Opbevar pastaer, faste stoffer, prøver og laboratorieartikler i Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende ligesidede PPCO-krukker. Disse alsidige, gennemskinnelige krukker har fremragende kemisk resistens og kan autoklaveres gentagne gange. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ikke væskesikker.
Funktioner:
  • Bred mund og lige sider giver fuld adgang og fuld prøveudtagning.
  • 15, 30 og 60 ml glas har naturlige polypropylen-lukninger.
  • 125 ml til 1 liters glas har hvide polypropylen-lukker med indsænkede låg til stabling.
  • 125 og 250 ml størrelser passer Osterizer™ til andre blendere med Mason-glas tråd; anbefales til brug med Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500 ml og 1 L størrelser, fjern lukning og autoklav separat.
  • Polypropylen-copolymer-glas er ikke væsketætte og anbefales ikke til væsketransport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Til brug med (applikation) Væskeoverførselslukning DS2153-0700
Inkluderer Polypropylenhætter
Materiale PPCO
Hals-id (metrisk) 64 mm
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 12
Bredde (metrisk) 50 g
Højde (metrisk) 74 mm
Højde (engelsk) 2,9 tommer.
Lukkestørrelse 70 mm
Diameter (metrisk) 64 mm
Kapacitet (engelsk) 4 oz.