Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521770
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10537511
Brand: Thermo Scientific™ 21170060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod brud og kontaminering med museumskvalitet PMP krukker, der kun mister 2% formaldehyd om året.
Beskyt mod brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning. Disse er fremragende museumskrukker med god klarhed med fremragende kemisk resistens. De er lettere i vægt end glas og mister kun 2% formaldehyd om året. Ikke væskesikker.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,7''
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Inkluderer Screw Closure
Materiale PMP
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 26 g
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Lukketype Skruelåg