Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning
Beskrivelse
Beskyt mod brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning. Disse er fremragende museumskrukker med god klarhed med fremragende kemisk resistens. De er lettere i vægt end glas og mister kun 2% formaldehyd om året. Ikke væskesikker.
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
- Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
- They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,5 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Inkluderer | Screw Closure |
| Materiale | PMP |
| nr. pr. sag | 24 |
| Vis mere |