Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10547511
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10547511 125 mL 70 mm Pakke med 4
10537511 60 mL 53 mm Pakke med 4
10700242 250 mL 70 mm Pakke med 4
10149700 500 mL 120 mm Pakke med 4
10067820 1000 mL 120 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10547511 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21170125
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod brud og kontaminering med museumskvalitet PMP krukker, der kun mister 2% formaldehyd om året.
Beskyt mod brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning. Disse er fremragende museumskrukker med god klarhed med fremragende kemisk resistens. De er lettere i vægt end glas og mister kun 2% formaldehyd om året. Ikke væskesikker.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2.5 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Inkluderer Screw Closure
Materiale PMP
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 1.28 kg
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 74 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 2,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 mm
Diameter (metrisk) 64 mm
Lukketype Skruelåg