Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10149700
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10149700
Brand: Thermo Scientific™ 21170500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod brud og kontaminering med museumskvalitet PMP krukker, der kun mister 2% formaldehyd om året.
Beskyt mod brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning. Disse er fremragende museumskrukker med god klarhed med fremragende kemisk resistens. De er lettere i vægt end glas og mister kun 2% formaldehyd om året. Ikke væskesikker.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4.4 in.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 4.4 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 112 mm
Inkluderer Screw Closure
Materiale PMP
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 0.13 kg
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 88 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120 mm
Diameter (metrisk) 112 mm
Lukketype Skruelåg