Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning
Artikelnummer. 10067820
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53 mm
70 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10067820 1000 mL 120 mm Pakke med 4
10537511 60 mL 53 mm Pakke med 4
10547511 125 mL 70 mm Pakke med 4
10700242 250 mL 70 mm Pakke med 4
10149700 500 mL 120 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10067820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.00 DKK
    535.33 DKK / Pakke med 4
    Spare 113.67 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Beskyt mod brud og kontaminering med museumskvalitet PMP krukker, der kun mister 2% formaldehyd om året.
Beskyt mod brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bredmund Ligesidet PMP Krukker med hvid polypropylen skruelukning. Disse er fremragende museumskrukker med god klarhed med fremragende kemisk resistens. De er lettere i vægt end glas og mister kun 2% formaldehyd om året. Ikke væskesikker.
Funktioner:
  • 125 ml til 1 liters glas har hvide polypropylen-lukker med indsænkede låg til stabling.
  • God klarhed med fremragende kemisk resistens gør disse glas alsidige i dit laboratorium.
  • Lige sider giver fuld adgang og komplet prøveudtagning.
  • 125 og 250 ml størrelser passer Osterizer™ til andre blendere, der har Mason Jar-tråde.
  • De er ikke væsketætte, ikke anbefalet til væsketransport.
Bemærk:
Afmonter trådene helt eller fjern låget før autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,4 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 4,4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 112 mm
Inkluderer Skruelukning
Materiale PMP
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Vægt (metrisk) 0.18 kg
Klarhed Klar
Mund Brede
Højde (metrisk) 151 mm
Højde (engelsk) 5,9 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120 mm
Diameter (metrisk) 112 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Produkttype Krukke