Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO Economy flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521914
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11399614
Brand: Thermo Scientific™ 21870001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør lette, generelle applikationer, hvor tungere flasker ikke er påkrævet med disse bredmundede PPCO økonomiflasker med lukning.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor tungere flasker ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO Economy flasker med lukning. Disse flasker er letvægtsversioner af originalen Nalgene flaske i laboratoriekvalitet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Økonomisk og genanvendelig
  • Gennemsigtig for nem visning af væskeniveauer
  • Foringsløse hætter for lækagesikre† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Autoklaverbar
Inkluderer:
Polypropylen skruelukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 63 mm
Produkttype Økonomiflaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.