Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO Economy flasker med lukning
Beskrivelse
Udfør lette, generelle applikationer, hvor tungere flasker ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO Economy flasker med lukning. Disse flasker er letvægtsversioner af originalen Nalgene flaske i laboratoriekvalitet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Økonomisk og genanvendelig
- Gennemsigtig for nem visning af væskeniveauer
- Foringsløse hætter for lækagesikre† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Autoklaverbar
Inkluderer:
Polypropylen skruelukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 72 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.