Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO flasker med lukning: Bulk Pack, kan autoklaveres
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10334583
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10334583
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3121050008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Opbevar materialer i disse PPCO-flasker med bred mund, der er let at fylde, og som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Opbevar materialer i Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO flasker, med lækagesikre† ydeevne, når den bruges med inkluderet Nalgene lukninger og en bred mund for nem påfyldning og dispensering. Disse gennemskinnelige, polypropylen copolymer flasker giver bedre klarhed end høj-densitet polyethylen flasker.
  • Polypropylen lukninger
  • Ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
  • Autoklaverbar
  • Bulk pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 43 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 131 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,4''
Højde (engelsk) 5,16 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Visa mer Visa mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.