Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO flasker med lukning: Bulk Pack, kan autoklaveres
Opbevar materialer i disse PPCO-flasker med bred mund, der er let at fylde, og som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Brand: Thermo Scientific™ 312105-0016
3633.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar materialer i Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO flasker, med lækagesikre† ydeevne, når den bruges med inkluderet Nalgene lukninger og en bred mund for nem påfyldning og dispensering. Disse gennemskinnelige, polypropylen copolymer flasker giver bedre klarhed end høj-densitet polyethylen flasker.
- Polypropylen lukninger
- Ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
- Autoklaverbar
- Bulk pakket
Tekniske data
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Flaske med bred mund | |
PPCO | |
125 | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
Flaske med bred mund | |
6,61 tommer. | |
53 mm | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
500 mL | |
Gennemskinnelig | |
44 mm | |
125 | |
Ikke steril | |
53 mm | |
Ja | |
Brede | |
168 mm | |
2,85 tommer. | |
Polypropylen | |
73 mm | |
Nej |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1432148 | Overensstemmelsescertifikat | 12/07/2025 | 312105-0016 |
1422537 | Overensstemmelsescertifikat | 06/02/2025 | 312105-0016 |
1299829 | Overensstemmelsescertifikat | 10/12/2024 | 312105-0016 |
1398902 | Overensstemmelsescertifikat | 28/12/2023 | 312105-0016 |
1384358 | Overensstemmelsescertifikat | 23/04/2023 | 312105-0016 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.