Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mund PMP Flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521916
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
43 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10547621
Brand: Thermo Scientific™ 21070008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en bred vifte af applikationer med kemisk resistente Thermo ScientificTM NalgeneTM Bred mund PMP Flasker.
Udfør en bred vifte af applikationer med kemisk resistente Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mund PMP Flasker, der nemt tåler et temperaturområde fra 20° til 175 °C (68° til 347 F) °og gentagen autoklavering selv ved 150 C (°302 °F). Fremstillet af højkvalitets laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
  • Designed to tolerate a wide range of temperatures
  • Resistant to acids and bases
  • Better clarity than other bottles of similar chemical resistance
  • Linerless caps for leakproof† performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Materiale PMP
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 43 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 125 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,35 tommer.
Højde (engelsk) 5.05 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.