Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mund PMP Flasker med lukning
Beskrivelse
Udfør en bred vifte af applikationer med kemisk resistente Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mund PMP Flasker, der nemt tåler et temperaturområde fra 20° til 175 °C (68° til 347 F) °og gentagen autoklavering selv ved 150 C (°302 °F). Fremstillet af højkvalitets laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Designed to tolerate a wide range of temperatures
- Resistant to acids and bases
- Better clarity than other bottles of similar chemical resistance
- Linerless caps for leakproof† performance
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 33 mm |
| Materiale | PMP |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.