Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10384283
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10384283
Brand: Thermo Scientific™ 3121060001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak lysfølsomme reagenser i disse bredmundede flasker, der er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Opbevar, send og pak lysfølsomme reagenser i Thermo ScientificTM NalgeneTM Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med bred mund med lukning.
  • Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker
  • Uigennemsigtige ravfarvede polypropylen-lukninger
  • Ensartede vægge modstår spaltning og punktering
  • Bred mund giver nem påfyldning og dispensering
  • Bulk pakket
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 63 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Højde (engelsk) 2,48 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.