Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar, send og pak lysfølsomme reagenser i Thermo ScientificTM NalgeneTM Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med bred mund med lukning.
- Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker
- Uigennemsigtige ravfarvede polypropylen-lukninger
- Ensartede vægge modstår spaltning og punktering
- Bred mund giver nem påfyldning og dispensering
- Bulk pakket
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.