Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth LDPE flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212813
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
Artikelnummer. 10212813
Brand: Thermo Scientific™ 3121030016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld og dispenser nemt materialer med disse holdbare, gennemsigtige og kemikaliefri LDPE-flasker.
Fyld og dispenser nemt materialer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning. Disse gennemskinnelige flasker er konstrueret af naturlig lavdensitetspolyethylen, der giver holdbarhed, klarhed og kemisk resistens.
Funktioner:
  • Naturlige polypropylen lukninger
  • Ideel til spormetalanalyse på grund af LDPE lavt spormetalindhold
  • Ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
  • Lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Neutral
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 53 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,85 tommer.
Højde (engelsk) 6,61 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.