Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Lab Quality PPCO flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521934
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10404671 30 mL 28 mm Pakke med 12
11769813 60 mL 28 mm Pakke med 12
10404501 125 mL 38 mm Pakke med 12
10414501 250 mL 43 mm Pakke med 12
10748331 500 mL 53 mm Pakke med 12
12809825 500 mL 53 mm Pakke med 48
10058240 1 L 63 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10404671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21050001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver, hvor autoklavering er påkrævet, med disse bredmundede PPCO-flasker i laboratoriekvalitet.
Opbevar prøver, hvor autoklavering er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker i laboratoriekvalitet med bred mund. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohol
  • Translucent for easy viewing of liquid levels
  • Wide mouth for easy filling
  • Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Autoclavable
Includes:
Polypropylene screw closure
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Laboratoriekvalitets flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 63 mm
Produkttype Lab-kvalitetsflaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.