Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE flasker
Udfør utallige feltapplikationer ved at bruge disse almindelige, bredmundede HDPE-flasker i laboratoriekvalitet.
Brand: Thermo Scientific™ 2104-0002
513.10 DKK valid until 2025-12-19
Use promo code "24110" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE-flasker til utallige feltanvendelser. Disse beholdere udviser fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er velegnede til frysebrug til -100 C °og er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Funktioner:- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste ætsende stoffer gør disse flasker alsidige og uundværlige i dit laboratorium
- Ideel til opbevaring, forsendelse og emballering af væsker— ensartede vægge giver holdbarhed og modstand mod spaltning eller punkteringer
- Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
Inkluderer:
Polypropylen skruelukning
Tekniske data
| 2 oz., 60 ml | |
| 2 oz. | |
| Laboratoriekvalitets flaske med bred mund | |
| HDPE | |
| 12/Pk. | |
| Ikke steril | |
| 28 mm | |
| Ja | |
| Nej | |
| Rund | |
| 86 mm | |
| 1,53 tommer. | |
| Uforet | |
| 28 mm | |
| Skruelåg |
| 60 mL | |
| Gennemskinnelig | |
| 21 mm | |
| 72/Cs. | |
| 12/Pk., 72/Cs. | |
| Neutral | |
| Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
| Genanvendelig | |
| Brede | |
| Ja | |
| Lab-kvalitetsflaske med bred mund | |
| 3,39 tommer. | |
| Polypropylen | |
| 39 mm | |
| Nej |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
|---|---|---|---|
| 1438700 | Overensstemmelsescertifikat | 02/10/2025 | 2104-0002 |
| 1436374 | Overensstemmelsescertifikat | 17/09/2025 | 2104-0002 |
| 1434239 | Overensstemmelsescertifikat | 07/08/2025 | 2104-0002 |
| 1431804 | Overensstemmelsescertifikat | 02/07/2025 | 2104-0002 |
| 1426739 | Overensstemmelsescertifikat | 11/06/2025 | 2104-0002 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24158Expires: 2025-10-31
Days
1Hours
15Minutes
23Seconds
32
-
Multiple Manufacturers
Stock Up, Store, and Save
Stock up on lab essentials before the year ends.Promo Code: 24125Expires: 2025-12-20
Days
51Hours
15Minutes
23Seconds
32New Offer Save Up to 70%
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process.Promo Code: 24145Expires: 2025-12-31
Days
62Hours
15Minutes
23Seconds
32New Offer Save Up to 69%
-
Multiple Manufacturers
Seek Out Great Savings With the Lab of Curiosity
Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.Promo Code: 24110Expires: 2025-12-19
Days
50Hours
15Minutes
23Seconds
32New Offer Save Up to 60%
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.