Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE flasker
Artikelnummer. 10547341
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
1500 mL
Mængde:
12/Pk.
24/Pk.
6/Pk.
72/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10547341 1 L 6/Pk. Pakke med 6
10353501 30 mL 12/Pk. Pakke med 12
12891294 60 mL 72/Pk. Pakke med 72
10569831 125 mL 12/Pk. -
10623141 250 mL 12/Pk. Pakke med 12
10633141 500 mL 12/Pk. Pakke med 12
10652123 1500 mL 24/Pk. Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10547341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21040032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 DKK
    223.83 DKK / Pakke med 6
    Spare 42.17 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør utallige feltapplikationer ved at bruge disse almindelige, bredmundede HDPE-flasker i laboratoriekvalitet.
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flasker i laboratoriekvalitet med bred munding til utallige feltanvendelser. Disse beholdere udviser fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er velegnede til fryserbrug op til -100 °C og er lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer for pålideligt lavt udvaskbart materiale og udtræk. Dette produkt er ACT mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige købsbeslutninger.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste ætsende stoffer gør disse flasker alsidige og uundværlige i dit laboratorium
  • Ideelle til opbevaring, forsendelse og pakning af væsker — giver ensartede vægge holdbarhed og modstandsdygtighed over for sprækker eller punkteringer
  • Membranløse kapsler giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Deltager i My Green Labs Label-program ACT for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed (ACT) omkring evaluering af produktbæredygtighed
  • Lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger
  • Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
  • Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Polypropylen skruelukning
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Laboratoriekvalitets flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Mængde 6/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 63 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 199 mm
Bredde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (engelsk) 7,84 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Engangs Genanvendelig
Produkttype Lab-kvalitetsflaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.