Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality Rav HDPE flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10547692
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10547692
Brand: Thermo Scientific™ 21060002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak lysfølsomt indhold med disse ravfarvede flasker med bred mund, der tilbyder fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Reducer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomt indhold med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality Rav HDPE flasker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering giver de fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Disse højdensitets polyethylenflasker har en bred mund, der er nem at fylde, og er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Oversigt Lab Quality Amber Wide-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission; Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Lab-kvalitetsflaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,38 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.