Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality Rav HDPE flasker
Beskrivelse
Reducer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomt indhold med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality Rav HDPE flasker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering giver de fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Disse højdensitets polyethylenflasker har en bred mund, der er nem at fylde, og er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger.
- Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
- Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
- Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Lab Quality Amber Wide-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.