Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE steril prøveflaske med lukning
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE sterile prøveflasker anbefales til indsamling af vandprøver til mikrobiologiske analyser. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Holdbar konstruktion modstår belastningen ved feltoperationer. Bred mund for nem aseptisk fyldning. Certificeret steril.
- HDPE beholder med tæthed† polypropylen lukning
- Lækagesikker† garanteret
- Certificeret steril
- Låg samlet på beholdere og individuelt krympe-indpakket for manipulationsbevis og sterilitetssikring
- Pakket i krympepakkede bakker
- Bred mund for nem aseptisk fyldning
- Anbefales til indsamling af vandprøver til mikrobiologiske analyser
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
- Hver lukning er individuelt forseglet med manipulationssikker krympefolie
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Certificeringsparametre | Steril, Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Nalgene WM HDPE flaske |
| Diameter (engelsk) | 2,87 tommer. |
| Inkluderer | Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner: Certificeret sterilt analysecertifikat (CofA) inkluderet i kassen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed; Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer; E |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 40 |
| Emballage | Kasse med 40 |
| Vis mere |