Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE steril prøveflaske med lukning
Artikelnummer. 15317203
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15317203 125 mL 38 mm -
15365706 250 mL 43 mm Pakke med 60
15501161 500 mL 53 mm Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15317203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N4110125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1577.70 DKK / Pakke med 48
    Spare 332.30 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vælg denne beholder, som er brudsikker, garanteret tæt og certificeret steril, til vandprøvetagning til mikrobiologiske analyser.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE sterile prøveflasker anbefales til indsamling af vandprøver til mikrobiologiske analyser. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Holdbar konstruktion modstår belastningen ved feltoperationer. Bred mund for nem aseptisk fyldning. Certificeret steril.
  • HDPE beholder med tæthed† polypropylen lukning
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret steril
  • Låg samlet på beholdere og individuelt krympe-indpakket for manipulationsbevis og sterilitetssikring
  • Pakket i krympepakkede bakker
  • Bred mund for nem aseptisk fyldning
  • Anbefales til indsamling af vandprøver til mikrobiologiske analyser
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Hver lukning er individuelt forseglet med manipulationssikker krympefolie
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Certificeringsparametre Steril, Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt Nalgene WM HDPE flaske
Diameter (engelsk) Indre 1,13 tommer.
Diameter (engelsk) 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.87 cm
Inkluderer Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner: Certificeret sterilt analysecertifikat (CofA) inkluderet i kassen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed; Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer; E
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
Emballage Sag på 48
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 5,1 oz.
Volumen (metrisk) Rand 150 mL
Højde (metrisk) 99 mm
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringer/compliance Certificeret steril; Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.