Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10563765
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10563765 1000 mL 63-415 mm Pakke med 50
10374243 30 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10171233 60 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10600724 125 mL 38-415 mm Pakke med 500
10757463 250 mL 43-415 mm Pakke med 250
10059302 500 mL 53-415 mm Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10563765 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1332.00 DKK
    1201.21 DKK / Pakke med 50
    Spare 130.79 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Send og opbevar trygt disse hårde plastikflasker, som er nemme at fylde, kemikalieresistente og tætte, når de bruges med Nalgene lukninger.
Send og opbevar dem trygt Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker, som er nemme at fylde og modstandsdygtige over for kemikalier. Disse bredmundede, højdensitets polyethylenflasker er sprøjteblæsestøbte for styrke og ensartet vægtykkelse.
Funktioner:
  • Hård plastkonstruktion
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
  • Polypropylen lukning
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 52 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 63 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 199 mm
Bredde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (engelsk) 7,83 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63-415 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.