Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Send og opbevar dem trygt Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker, som er nemme at fylde og modstandsdygtige over for kemikalier. Disse bredmundede, højdensitets polyethylenflasker er sprøjteblæsestøbte for styrke og ensartet vægtykkelse.
- Hård plastkonstruktion
- Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
- Polypropylen lukning
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Emballageflasker med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 44 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 125 |
| nr. pr. pakke | 125 |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.