Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker
Artikelnummer. 10544441
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10544441 125 mL 38-415 mm Pakke med 12
10712371 250 mL 43-415 mm Pakke med 12
10126040 500 mL 53-415 mm Pakke med 12
10277800 1000 mL 63-415 mm Pakke med 6
11319674 1000 mL 63-415 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10544441 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21990004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    257.41 DKK / Pakke med 12
    Spare 7.59 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Opbevar tørre eller flydende materialer i disse bredmundede flasker, ideelle som indvendige beholdere til kunder, der designer, samler og certificerer kombinationsemballage.
Opbevar tørre eller flydende materialer i Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker. Disse økonomiske flasker er ideelle som indvendige beholdere til kunder, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage, og de er designet til at modstå spaltning og punktering fra forsendelsesstød.
  • Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
  • Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
  • Polypropylene screw caps included
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Wide-Mouth Passport IP2 Bottles
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Inkluderer Polypropylene (PP) screw caps
Højde (metrisk) med lukning 99 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 99 mm
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
Produkttype IP2 flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.