Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker
Description
Opbevar tørre eller flydende materialer i Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker. Disse økonomiske flasker er ideelle som indvendige beholdere til kunder, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage, og de er designet til at modstå spaltning og punktering fra forsendelsesstød.
- Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
- Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
- Polypropylene screw caps included
Specifications
Specifications
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Wide-Mouth Passport IP2 Bottles |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 53 mm |
| Inkluderer | Polypropylene (PP) screw caps |
| Højde (metrisk) med lukning | 199 mm |
| Materiale | HDPE |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.