Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker
Artikelnummer. 10126040
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10126040 500 mL 53-415 mm Pakke med 12
10544441 125 mL 38-415 mm Pakke med 12
10712371 250 mL 43-415 mm Pakke med 12
10277800 1000 mL 63-415 mm Pakke med 6
11319674 1000 mL 63-415 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10126040 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21990016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 DKK
    544.67 DKK / Pakke med 12
    Spare 81.33 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opbevar tørre eller flydende materialer i disse bredmundede flasker, ideelle som indvendige beholdere til kunder, der designer, samler og certificerer kombinationsemballage.
Opbevar tørre eller flydende materialer i Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker. Disse økonomiske flasker er ideelle som indvendige beholdere til kunder, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage, og de er designet til at modstå spaltning og punktering fra forsendelsesstød.
  • Lækagesikre†, hver batch flasker bliver lækagetestet ved 15 psi (103 kPa)
  • Bredte åbninger for nem fyldning med tørre eller flydende materialer
  • Polypropylen skruehætter inkluderet
† Begrebet “lækagesikring” gælder Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/flaske-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter de er fyldt med vand, inverterede, modstår lufttryk på 2 psig i 2 minutter og uden vandudslip; b) Flaske-/tragt-/flaskelukningssystemer større end 100 mm efter at de er fyldt med vand, inverteret i 15 minutter, og uden vandudslip. Bemærk: disse tests med andre væsker giver muligvis ikke samme resultater. For at sikre sikker brug anbefales kunder at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under de planlagte anvendelsesbetingelser. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Wide-mouth Passport IP2 flasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 44 mm
Inkluderer Polypropylen (PP) skruelåg
Højde (metrisk) med lukning 168 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 168 mm
Højde (engelsk) 6,6 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Opfylder IATA's regler for farligt gods afsnit 5.0.2.9.
Produkttype IP2 flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.