Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar og send flydende reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker med lukning. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Disse sikre, økonomiske flasker er konstrueret af holdbart polyethylen med høj densitet og anbefales til dem, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage.
- HDPE-flasker med PP-lukninger, bulk
- Bred mund
- Overholder IATA- og ICAO-reglerne
- Til kombinationsemballage
- Lækagesikker
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af flydende reagenser. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | IP2-flasker med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 53 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og forsendelse af flydende reagenser |
| Højde (metrisk) med lukning | 199 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 50 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.