Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212533
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10212533
Brand: Thermo Scientific™ 3121990008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send flydende reagenser med disse lækagesikre, bredmundede flasker med lukning, der opfylder ICAO- og IATA-kravene.
Opbevar og send flydende reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE IP2 flasker med lukning. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Disse sikre, økonomiske flasker er konstrueret af holdbart polyethylen med høj densitet og anbefales til dem, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage.
  • HDPE-flasker med PP-lukninger, bulk
  • Bred mund
  • Overholder IATA- og ICAO-reglerne
  • Til kombinationsemballage
  • Lækagesikker
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af flydende reagenser. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Hvid
Oversigt IP2-flasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 33 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring og forsendelse af flydende reagenser
Højde (metrisk) med lukning 131 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Flasker vurderes til 15psi (103kPa) pr. 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 og IATA Dangerous Goods Regulations, afsnit 5.0.2.9.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 131 mm
Produkttype IP2 flaske
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-415 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.