Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Udfør kortsigtede generelle laboratorie- og feltapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning. Disse lette gennemsigtige flasker er en letvægtsversion af originalen Nalgene flaske, bulkpakket for ultimativ økonomi. Tyndervægget og mere fleksibel end den Nalgene Lab Quality Bottles, de har en bred mund for nem påfyldning og tilbyder fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
- Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 33 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 250 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.