Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10267780
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10267780 1 L 63 mm Pakke med 50
10683463 60 mL 28 mm Pakke med 1000
10219120 125 mL 38 mm Pakke med 500
10401571 250 mL 43 mm Pakke med 250
10300441 500 mL 53 mm Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10267780 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3321890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1014.69 DKK / Pakke med 50
    Spare 170.31 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Udfør kortsigtede generelle laboratorie- og feltapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning.
Udfør kortsigtede generelle laboratorie- og feltapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning. Disse lette gennemsigtige flasker er en letvægtsversion af originalen Nalgene flaske, bulkpakket for ultimativ økonomi. Tyndervægget og mere fleksibel end den Nalgene Lab Quality Bottles, de har en bred mund for nem påfyldning og tilbyder fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 199 mm
Højde (engelsk) 3,38 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Økonomiflaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.