Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10219120
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10219120
Brand: Thermo Scientific™ 3321890004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør kortsigtede generelle laboratorie- og feltapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning.
Udfør kortsigtede generelle laboratorie- og feltapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning. Disse lette gennemsigtige flasker er en letvægtsversion af originalen Nalgene flaske, bulkpakket for ultimativ økonomi. Tyndervægget og mere fleksibel end den Nalgene Lab Quality Bottles, de har en bred mund for nem påfyldning og tilbyder fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 500
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 99 mm
Produkttype Økonomiflaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.