Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundede HDPE-centrifugeflasker
Beskrivelse
Udfører anvendelser som storvolumen cellehøstning, pelletering og proteinrensning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE centrifugeflasker, støbt af stiv og robust højdensitetspolyethylen. Disse gennemsigtige flasker har fremragende kemiske resistensegenskaber og er vurderet til temperaturer helt ned til -100 °C.
- Til lavhastigheds centrifugering af biologiske og kemiske prøver
- Fremragende til brug i kølecentrifuger
- Godkendt til kræfter op til 8000 x g
- For korrekt ydeevne skal flasker fyldes til mindst 80% af den samlede kapacitet
Kræver
Når man drejer 250 ml flaske i en Sorvall™ GSA-rotor, kræves brug af centrifugeflaskeadapteren Nalgene (DS3125-0250)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Højdensitets polyethylenflaske med PP-lukning |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 131.6 mm |
| nr. pr. sag | 36 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Nominel kapacitet | 250 mL |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 8000 x g |
| Vis mere |