Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10593955
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10593955
Brand: Thermo Scientific™ 3121040016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld og dispenser væsker ved hjælp af disse HDPE-flasker med bred mund, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Fyld og dispenser let væske ved hjælp af disse Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE flasker med lukning. De ensartede, naturlige polyethylenvægge med høj densitet modstår spaltning og punktering.
  • Naturlig højdensitetspolyethylen med naturlige polypropylenlukninger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Ensartede vægge modstår spaltning og punktering
  • Bred mund for nem påfyldning og dispensering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 53 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,85 tommer.
Højde (engelsk) 6,61 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.