Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10059352
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10059352 250 mL 43 mm Pakke med 250
10417243 30 mL 28 mm Pakke med 1000
10049352 60 mL 28 mm Pakke med 1000
10140663 125 mL 38 mm Pakke med 500
10593955 500 mL 53 mm Pakke med 125
10434933 1 L 63 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10059352 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121040008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.00 DKK
    3506.65 DKK / Pakke med 250
    Spare 318.35 DKK
    8% Slukket
På lager
Fyld og dispenser væsker ved hjælp af disse HDPE-flasker med bred mund, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Fyld og dispenser let væske ved hjælp af disse Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE flasker med lukning. De ensartede, naturlige polyethylenvægge med høj densitet modstår spaltning og punktering.
  • Naturlig højdensitetspolyethylen med naturlige polypropylenlukninger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Ensartede vægge modstår spaltning og punktering
  • Bred mund for nem påfyldning og dispensering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 43 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 131 mm
Bredde (engelsk) 2,4''
Højde (engelsk) 5,16 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Flaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.